Print…
Methyl tridecafluoroheptanoate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1914-25G M1914-5G
TCIAM1914-25GEA 165 EUR
TCIAM1914-25G TCIAM1914-5G
Methyl tridecafluoroheptanoate ≥96.0% (por GC)
Methyl tridecafluoroheptanoate
Fórmula: C₈H₃F₁₃O₂
Ponto de ebulição: 141°C
Número MDL : MFCD00153212
Número CAS: 14312-89-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %