Print…
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
M1899-5G M1899-1G
TCIAM1899-5GEA 68 EUR
TCIAM1899-5G TCIAM1899-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄S
Peso Molecular: 214.24 g/mol
Número MDL : MFCD00216495
Número CAS: 90536-66-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C