Print…
1-Methyl-L-glutamate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Glu-OMe, 1-Methyl L-Glutamate, L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester
M1861-5G M1861-1G
TCIAM1861-5GEA 112 EUR
TCIAM1861-5G TCIAM1861-1G
1-Methyl-L-glutamate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-L-glutamate
Fórmula: C₆H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 145°C
Número MDL : MFCD00171677
Número CAS: 6384-08-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca705ff628fe8126e5ccb82476d620024db1de98&vid=7a420d75eb85bcac66135e3705bec1c21e3faa57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +37.0 deg (C=2, H2O)