Print…
1-Methyl-L-aspartate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Asp-OMe, (S)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, L-Aspartic acid 1-methyl ester
M1859-1G M1859-5G
TCIAM1859-1GEA 16 EUR
TCIAM1859-1G TCIAM1859-5G
1-Methyl-L-aspartate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-L-aspartate
Fórmula: C₅H₉NO₄
Ponto de Fusão: 186°C
Número MDL : MFCD00080289
Número CAS: 17812-32-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation (value) 33.0 to 38.0 deg
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +38.0 deg (C=0.5, H2O)