Print…
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Mercapto-2-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol
M1841-1G M1841-5G
TCIAM1841-1GEA 31 EUR
TCIAM1841-1G TCIAM1841-5G
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₅H₁₀OS
Peso Molecular: 118.19 g/mol
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD01632596
Número CAS: 57124-87-5
EINECS: 260-572-4
UN: 3336
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %