Print…
2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1838-25G M1838-5G
TCIAM1838-25GEA 156 EUR
TCIAM1838-25G TCIAM1838-5G
2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-3-(methylthio)furan
Fórmula: C₆H₈OS
Ponto de Inflamação: 59°C
Número MDL : MFCD03701635
Número CAS: 63012-97-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %