Print…
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1825-25G M1825-5G
TCIAM1825-25GEA 293 EUR
TCIAM1825-25G TCIAM1825-5G
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (por GC)
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde
Fórmula: C₆H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 90°C
Número CAS: 57620-49-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %