Print…
Methyl-3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid methyll ester, Methyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
M1810-5G M1810-25G
TCIAM1810-5GEA 19 EUR
TCIAM1810-5G TCIAM1810-25G
Methyl-3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate
Fórmula: C₁₈H₂₈O₃
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00210461
Número CAS: 6386-38-5
EINECS: 228-985-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C