Print…
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M1803-25G M1803-5G
TCIAM1803-25GEA 525 EUR
TCIAM1803-25G TCIAM1803-5G
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 146°C
Número MDL : MFCD11975434
Número CAS: 56024-44-3
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %