Print…
10-Methylacridinium perchlorate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1787-1G M1787-250MG
TCIAM1787-1GEA 166 EUR
TCIAM1787-1G TCIAM1787-250MG
10-Methylacridinium perchlorate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
10-Methylacridinium perchlorate
Fórmula: C₁₄H₁₂ClNO₄
Número CAS: 26456-05-3
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %