Print…
Mefenamic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(2,3-Xylidino)benzoic acid, 2-((2,3-Dimethylphenyl)amino)benzoic acid, 2-(2,3-Dimethylphenylamino)benzoic acid, N-(2,3-Dimethylphenyl)anthranilic acid
M1782-25G M1782-500G M1782-100G
TCIAM1782-25GEA 29 EUR
TCIAM1782-25G TCIAM1782-500G TCIAM1782-100G
Mefenamic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Mefenamic acid
Fórmula: C₁₅H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 230°C
Número MDL : MFCD00051721
Número CAS: 61-68-7
EINECS: 200-513-1
Merck Index: 14,05798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5345375d041702cf922fb762285171bea8fded72&vid=5345375d041702cf922fb762285171bea8fded72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency