Print…
trans-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: trans-4-Methylcyclohexanamine
M1780-25G M1780-5G
TCIAM1780-25GEA 186 EUR
TCIAM1780-25G TCIAM1780-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0% (por GC)
trans-4-Methylcyclohexylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Ponto de ebulição: 151°C
Número MDL : MFCD06411232
Número CAS: 2523-55-9
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d95df1e74c74abb759f6922597bba8cb0df2cc&vid=c6d95df1e74c74abb759f6922597bba8cb0df2cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %