Print…
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1772-25G M1772-5G
TCIAM1772-25GEA 81 EUR
TCIAM1772-25G TCIAM1772-5G
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Número MDL : MFCD00051822
Número CAS: 85006-31-1
EINECS: 285-060-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C