Print…
2-Methyl-1-naphthyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Acetoxy-2-methylnaphthalene, Acetic Acid 2-Methyl-1-naphthyl Ester
M1757-25G M1757-250G
TCIAM1757-25GEA 30 EUR
TCIAM1757-25G TCIAM1757-250G
2-Methyl-1-naphthyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-1-naphthyl acetate
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Número CAS: 5697-02-9
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C