Print…
Fenilacetaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W287407-10KG-K W287407-1KG-K W287407-5KG-K
SIALW287407-10KG-KEA 1390 EUR
SIALW287407-10KG-K SIALW287407-1KG-K SIALW287407-5KG-K
Fenilacetaldeído, Sigma-Aldrich®
Fenilacetaldeído
Fórmula: C₈H₈O
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…34 °C
Densidade: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006993
Número CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419