Print…
Fenilacetaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Phenyl acetic aldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
107395-100ML 107395-25ML 107395-500ML
SIAL107395-100MLEA 89.4 EUR
SIAL107395-100ML SIAL107395-25ML SIAL107395-500ML
Fenilacetaldeído, Sigma-Aldrich®
Fenilacetaldeído
Fórmula: C₈H₈O
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 195
Ponto de Fusão: 33…34 °C
Densidade: 1.026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006993
Número CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419