Print…
Methanedisulphonyl dichloride ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methylenedisulphonyl Dichloride, Methanedisulphonyl Chloride
M1669-25G M1669-5G
TCIAM1669-25GEA 515 EUR
TCIAM1669-25G TCIAM1669-5G
Methanedisulphonyl dichloride ≥96.0% (por análise titulométrica)
Methanedisulphonyl dichloride
Fórmula: CH₂Cl₂O₄S₂
Ponto de ebulição: 138°C
Número MDL : MFCD00176854
Número CAS: 5799-68-8
EINECS: 227-350-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %