Print…
Fenilacetaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Phenyl acetic aldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43654.0100 8.43654.0500
8.43654.0100EA 71.4 EUR
8.43654.0100 8.43654.0500
Fenilacetaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fenilacetaldeído
Fórmula: C₈H₈O
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…34 °C
Densidade: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006993
Número CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (19 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.026 - 1.030 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H8O