Print…
2-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M1657-1G M1657-5G
TCIAM1657-1GEA 92 EUR
TCIAM1657-1G TCIAM1657-5G
2-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-1,3-propanediamine
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Número CAS: 2400-78-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %