Print…
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
M1621-25G M1621-5G
TCIAM1621-25GEA 192 EUR
TCIAM1621-25G TCIAM1621-5G
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142.20 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00074909
Número CAS: 4331-54-8
EINECS: 224-369-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %