Print…
Fenilacetaldeído 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl acetic aldehyde
370911000 370915000
ACRO370911000EA 50.7 EUR
ACRO370911000 ACRO370915000
Fenilacetaldeído 98% estabilizada
Fenilacetaldeído
Fórmula: C₈H₈O
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 195
Ponto de Fusão: 33…34 °C
Densidade: 1.029 g/cm³
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006993
Número CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g