Print…
Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Morph-DAST
M1573-1G M1573-5G
TCIAM1573-1GEA 32 EUR
TCIAM1573-1G TCIAM1573-5G
Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (por análise titulométrica)
Morpholinosulphur trifluoride
Fórmula: C₄H₈F₃NOS
Ponto de ebulição: 42°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037057
Número CAS: 51010-74-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %