Print…
1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1526-25G M1526-5G
TCIAM1526-25GEA 272 EUR
TCIAM1526-25G TCIAM1526-5G
1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
1-Adamantyl methacrylate
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 113°C
Número MDL : MFCD08703330
Número CAS: 16887-36-8
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %