Print…
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1519-1G M1519-5G
TCIAM1519-1GEA 49 EUR
TCIAM1519-1G TCIAM1519-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 212°C
Número MDL : MFCD00005801
Número CAS: 16136-58-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %