Print…
ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,5-Dihydro-5-methyl-3-methylene-2(3H)-furanone
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M1453-25G M1453-5G
TCIAM1453-25GEA 343 EUR
TCIAM1453-25G TCIAM1453-5G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (por GC) estabilizada
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Fórmula: C₆H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06797118
Número CAS: 62873-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&vid=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %