Print…
2-Methoxyethyl methanesulphonate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methanesulphonic Acid 2-Methoxyethyl Ester
M1446-25G M1446-5G
TCIAM1446-25GEA 171 EUR
TCIAM1446-25G TCIAM1446-5G
2-Methoxyethyl methanesulphonate ≥97.0% (por GC)
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Fórmula: C₄H₁₀O₄S
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD02656401
Número CAS: 16427-44-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %