Print…
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: MTBD, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
M1443-1G M1443-5G
TCIAM1443-1GEA 48 EUR
TCIAM1443-1G TCIAM1443-5G
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Fórmula: C₈H₁₅N₃
Peso Molecular: 153.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043004
Número CAS: 84030-20-6
EINECS: 281-791-1
UN: 3267
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %