Print…
Sodium-2-methyl-2-propene-1-sulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methallylsulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-methylprop-2-ene-1-sulphonate, Sodium Methallylsulphonate, 2-Methyl-2-propene-1-sulphonic acid Sodium Salt
M1408-25G M1408-500G
TCIAM1408-25GEA 17 EUR
TCIAM1408-25G TCIAM1408-500G
Sodium-2-methyl-2-propene-1-sulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium-2-methyl-2-propene-1-sulphonate
Fórmula: C₄H₈O₃S
Número MDL : MFCD00065344
Número CAS: 1561-92-8
EINECS: 216-341-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity