Print…
(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis((3aS,8aR)-8,8a-dihydro-3aH-indeno[1,2-d]oxazol-2-yl)methane
M1402-500MG M1402-100MG
TCIAM1402-500MGEA 77 EUR
TCIAM1402-500MG TCIAM1402-100MG
(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole]
Fórmula: C₂₁H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 330.39 g/mol
Número MDL : MFCD00799561
Número CAS: 175166-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abc88e8065b7e2854c51d7e27358753724432f19&vid=abc88e8065b7e2854c51d7e27358753724432f19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 224.0 deg-C