Print…
(+)-2,2'-Methylenebis[(3aR,8aS)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [3aR-[2(3′aR*,8′aS*),3′aβ,8′aβ]]-(+)-2,2′-Methylenebis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole], Bis((3aR,8aS)-8,8a-dihydro-3aH-indeno[1,2-d]oxazol-2-yl)methane, (+)-2,2'-Methylenebis[(3aR,8aS)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole]
M1401-500MG M1401-100MG
TCIAM1401-500MGEA 84 EUR
TCIAM1401-500MG TCIAM1401-100MG
(+)-2,2'-Methylenebis[(3aR,8aS)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
(+)-2,2'-Methylenebis[(3aR,8aS)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole]
Fórmula: C₂₁H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 330.39 g/mol
Número MDL : MFCD06797115
Número CAS: 180186-94-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=444f65dbc8ac067c2bd138d149d4e25da48e176a&vid=444f65dbc8ac067c2bd138d149d4e25da48e176a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %