Print…
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1392-1G M1392-5G
TCIAM1392-1GEA 25 EUR
TCIAM1392-1G TCIAM1392-5G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₃
Número MDL : MFCD00060511
Número CAS: 24673-56-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity