Print…
2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,2-Dimethylalanine
M1388-1G M1388-5G
TCIAM1388-1GEA 97 EUR
TCIAM1388-1G TCIAM1388-5G
2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00004191
Número CAS: 2566-34-9
EINECS: 219-898-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency