Print…
Metrizoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M1363-25G M1363-5G
TCIAM1363-25GEA 135 EUR
TCIAM1363-25G TCIAM1363-5G
Metrizoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Metrizoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁I₃N₂O₄
Número MDL : MFCD00867964
Número CAS: 1949-45-7
EINECS: 217-761-1
Merck Index: 14,06156
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3fd42cabfe1653f0472acf874d7ffc0cb4a00d3&vid=b3fd42cabfe1653f0472acf874d7ffc0cb4a00d3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency