Print…
Óxido de mesitilo ≥85.0% (por GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Fornecedor: TCI
Perigo
M1340-25ML M1340-500ML
TCIAM1340-25MLEA 31 EUR
TCIAM1340-25ML TCIAM1340-500ML
Óxido de mesitilo ≥85.0% (por GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Óxido de mesitilo
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD00008900
Número CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05908
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %