Print…
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
M1337-25G M1337-250G
TCIAM1337-25GEA 115 EUR
TCIAM1337-25G TCIAM1337-250G
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (por GC)
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Fórmula: C₄H₁₀S₃
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00004893
Número CAS: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %