Print…
Methyl-2-methoxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Methoxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyphenylacetate
M1329-25G M1329-5G
TCIAM1329-25GEA 119 EUR
TCIAM1329-25G TCIAM1329-5G
Methyl-2-methoxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-methoxyphenylacetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Número MDL : MFCD02093479
Número CAS: 27798-60-3
EINECS: 248-662-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d039856902a3278fce801da624e54b81bcb7baf&vid=4d039856902a3278fce801da624e54b81bcb7baf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %