Print…
Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1283-25G M1283-5G
TCIAM1283-25GEA 317 EUR
TCIAM1283-25G TCIAM1283-5G
Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-6-methylsalicylate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Número MDL : MFCD01194299
Número CAS: 6555-40-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C