Print…
6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1282-25G M1282-5G
TCIAM1282-25GEA 440 EUR
TCIAM1282-25G TCIAM1282-5G
6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Fórmula: C₇H₉NO
Número MDL : MFCD00023520
Número CAS: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %