1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
(2,4,6-Trimethylbenzoyl)acetone, 1-(2,4,6-Trimethylbenzene)-1,3-butanedione
M1272-25G
M1272-5G
TCIAM1272-25GEA
452
EUR
TCIAM1272-25G
TCIAM1272-5G
1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione ≥96.0% (por GC)
1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione
Fórmula:
C₁₃H₁₆O₂ Peso Molecular: 204.27 g/mol Ponto de ebulição: 172°C |
Número MDL :
MFCD00477603 Número CAS: 6450-57-3 |
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |