Print…
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M1271-25G M1271-5G
TCIAM1271-25GEA 218 EUR
TCIAM1271-25G TCIAM1271-5G
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Número MDL : MFCD00005614
Número CAS: 4382-54-1
EINECS: 224-487-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %