Print…
3-Mercapto-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M1206-25G M1206-5G M1206-100G
TCIAM1206-25GEA 182 EUR
TCIAM1206-25G TCIAM1206-5G TCIAM1206-100G
3-Mercapto-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Mercapto-1-propanol
Fórmula: C₃H₈OS
Peso Molecular: 92.16 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00192262
Número CAS: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %