Print…
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [(1-Methoxy-1-propenyl)oxy]trimethylsilane
M1199-1G M1199-5G
TCIAM1199-1GEA 118 EUR
TCIAM1199-1G TCIAM1199-5G
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene ≥95.0% (por GC)
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Fórmula: C₇H₁₆O₂Si
Peso Molecular: 160.29 g/mol
Ponto de ebulição: 52°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671554
Número CAS: 34880-70-1
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4307a1377aaacbbe57f543cf9a243c4d8ff58bac&vid=4307a1377aaacbbe57f543cf9a243c4d8ff58bac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %