Print…
2-Mesitylenesulphonyl hydrazide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonohydrazide, 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl Hydrazide
M1198-25G M1198-5G
TCIAM1198-25GEA 212 EUR
TCIAM1198-25G TCIAM1198-5G
2-Mesitylenesulphonyl hydrazide ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Mesitylenesulphonyl hydrazide
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂S
Peso Molecular: 214.28 g/mol
Número MDL : MFCD00007585
Número CAS: 16182-15-3
EINECS: 240-319-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 97.0 %