Print…
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate ≥85.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1189-25G M1189-500G M1189-100G
TCIAM1189-25GEA 29 EUR
TCIAM1189-25G TCIAM1189-500G TCIAM1189-100G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate ≥85.0% (por análise titulométrica)
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Fórmula: C₃H₈O₃S₂
Número MDL : MFCD00043148
Número CAS: 17636-10-1
EINECS: 241-620-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90be71ceae0b387f6556df9f028b281f92bc26a6&vid=90be71ceae0b387f6556df9f028b281f92bc26a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 %