Print…
2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenedisulphonyl Dichloride, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-disulphonyl dichloride
M1186-25G M1186-5G
TCIAM1186-25GEA 542 EUR
TCIAM1186-25G TCIAM1186-5G
2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride
Fórmula: C₉H₁₀Cl₂O₄S₂
Número MDL : MFCD00009796
Número CAS: 68985-08-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C