Print…
3-((4-Nitrobenzyl)oxy)-3-oxopropanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Mono-4-nitrobenzyl Malonate, Malonic acid mono-4-nitrobenzyl ester, 4-Nitrobenzyl Hydrogen Malonate
M1177-25G M1177-5G
TCIAM1177-25GEA 162 EUR
TCIAM1177-25G TCIAM1177-5G
3-((4-Nitrobenzyl)oxy)-3-oxopropanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-((4-Nitrobenzyl)oxy)-3-oxopropanoic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₆
Peso Molecular: 239.1816 g/mol
Número MDL : MFCD00191556
Número CAS: 77359-11-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency