3-Sulphopropyl methacrylate potassium salt ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M1158-25G
M1158-500G
TCIAM1158-25GEA
38
EUR
TCIAM1158-25G
TCIAM1158-500G
3-Sulphopropyl methacrylate potassium salt ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Sulphopropyl methacrylate potassium salt
Fórmula:
C₇H₁₂O₅S |
Número MDL :
MFCD00010139 Número CAS: 31098-21-2 EINECS: 250-466-6 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Bromination Method) | min. 97.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |