Print…
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Dichlorophosphonylanisole
M1156-5G M1156-1G
TCIAM1156-5GEA 129 EUR
TCIAM1156-5G TCIAM1156-1G
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (por GC)
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride
Fórmula: C₇H₇Cl₂O₂P
Número MDL : MFCD00123296
Número CAS: 37632-18-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0695947d0fdb4aea411b07120af05223173c04&vid=6d0695947d0fdb4aea411b07120af05223173c04&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %