Print…
3,7-Dimethyloctane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dimethyloctane
D1214-1ML D1214-5ML
TCIAD1214-1MLEA 115 EUR
TCIAD1214-1ML TCIAD1214-5ML
3,7-Dimethyloctane ≥98.0% (por GC)
3,7-Dimethyloctane
Fórmula: C₁₀H₂₂
Peso Molecular: 142.28 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: -100
Ponto de Inflamação: 38°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048739
Número CAS: 15869-93-9
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&vid=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %