Print…
Dibutyl methylenebis(thioglycolate) ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methylenebis(thioglycolic Acid Dibutyl Ester)
M1137-25G M1137-500G
TCIAM1137-25GEA 16 EUR
TCIAM1137-25G TCIAM1137-500G
Dibutyl methylenebis(thioglycolate) ≥95.0% (por GC)
Dibutyl methylenebis(thioglycolate)
Fórmula: C₁₃H₂₄O₄S₂
Peso Molecular: 308.45 g/mol
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Inflamação: 167°C
Número MDL : MFCD00027216
Número CAS: 14338-82-0
EINECS: 238-289-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %